Learn More
Fisherbrand™ Triangular Tripod Stand
Designed to cope with the demands of a modern laboratory.
Marca:  Fisherbrand™ 3001
Codice prodotto. 11779806
  • 14.35€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Zinc plated steel with 210mm height, 6mm diameter legs.
Specifica
Specifica
Acciaio inox
125 mm side length
Triangolare
210 mm
Supporto treppiedi
Zinc Plated