Learn More
Fisherbrand™ Triangular Tripod Stand
Designed to cope with the demands of a modern laboratory.
14.35€ - 14.45€
Specifica
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 210 mm |
Product Type | Tripod Stand |
Forma | Triangular |
Finitura | Zinc Plated |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12966916
|
Fisherbrand™
3002 |
150 mm side length |
14.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11779806
|
Fisherbrand™
3001 |
125 mm side length |
14.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Manufactured in zinc-plated steel
- Legs of 6mm in diameter
- Legs riveted in place and bent outwards for stability
Specifica
Acciaio inox | |
Tripod Stand | |
Zinc Plated |
210 mm | |
Triangular |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Triangular Tripod Stand