Learn More
Trichloroacetyl chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11450257
Trichloroacetyl chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11450257
50 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Codice prodotto. 11450257
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21675.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Trichloroacetyl chloride is used in the preparation of dihydro-1H-benzindoles. It is also used in the synthesis of 3-alkylbenzoxazolones It is used in the manufacture of pharmaceuticals and plant protection compounds. It is used for manufacturing the esters and anhydrides of trichloroacetic acid. It is used in the manufacture of pharmaceuticals and organic synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Trichloroacetyl chloride is used in the preparation of dihydro-1H-benzindoles. It is also used in the synthesis of 3-alkylbenzoxazolones It is used in the manufacture of pharmaceuticals and plant protection compounds. It is used for manufacturing the esters and anhydrides of trichloroacetic acid. It is used in the manufacture of pharmaceuticals and organic synthesis intermediate.
Solubility
Reacts violently with water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from oxidizing agents, bases, alcohols, amines and water/moisture. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-02-8
Formula molecolare C2Cl4O
Molecular Weight (g/mol) 181.821
Numero MDL MFCD00000792
InChI Key PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloroacetyl chloride, superpalite, acetyl chloride, trichloro, trichloroacetochloride, trichloroacetic acid chloride, ccl3cocl, trichloroacetylchloride, unii-9sn86t76y6, ccris 6764, acetyl chloride, 2,2,2-trichloro
PubChem CID 6420
IUPAC Name 2,2,2-trichloroacetyl chloride
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Trichloroacetyl chloride
Punto di fusione -146°C
Densità 1.629
Punti di ebollizione 114°C to 116°C
Indice di rifrazione 1.47
Quantità 50 g
Numero UN UN2442
Beilstein 774120
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts violently with water.
Peso formulazione 181.83
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trichloroacetyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Trichloroacetyl chloride
Titolo del prodotto
Trichloroacetyl chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals >