Learn More
Triethylamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10615892
Triethylamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10615892
500 mL, Amber glass bottle
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
Codice prodotto. 10615892
Marca: Fisher Chemical T/3200/08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 121-44-8
Formula molecolare C6H15N
Molecular Weight (g/mol) 101.193
Numero MDL 9051
InChI Key ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC Name N,N-diethylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Specifica
Punto di fusione -115°C
Colore Colorless
pH 12.4
Punti di ebollizione 90°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
Densità vapore 3.5
Peso formulazione 101.19g/mol
Pressione del vapore 69mbar at 20°C
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2525339 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/02/2025 Catalog NumberT/3200/08,T/3200/17,T/3200/PB08,T/3200/25,T/3200/PB17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Triethylamine
Titolo del prodotto
Triethylamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >