Learn More
Honeywell Fluka™ Triethylammonium Phosphate Solution, pH 3, Honeywell™ Fluka™
BioUltra, ∼1.0 M in H2O
107.54€ - 407.34€
Specifica
Peso molecolare 199.187
pH 2.9 to 3
Imballaggio Glass bottle
CAS 10138-93-9
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15657420
Vedere i documenti
Honeywell Fluka™
90361-100ML
100 mL Glass bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15667420
Vedere i documenti
Honeywell Fluka™
90361-500ML
500 mL Glass bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Finest quality products for life science
  • The most stringent testing protocols and highest purity
  • Superior manufacturing methods and product specific testing protocols designed to ensure quality to our highest standard
  • Tests may include, but are not limited to, purity by gel electrophoresis, trace metal testing and application testing.
Specifica
Specifica
199.187
2.9 to 3
Glass bottle
10138-93-9
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Honeywell Fluka™ Triethylammonium Phosphate Solution, pH 3, Honeywell™ Fluka™