Learn More
Trifluoroacetic acid, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10264710
Trifluoroacetic acid, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10264710
100 g, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10264710
Marca: Thermo Scientific Acros 139721000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-05-1
Formula molecolare C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Numero MDL MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic acid
Punto di fusione -15.0°C
Punti di ebollizione 72.0°C
Colore Colorless
Intervallo percentuale saggio 0.99
Formula lineare CF3CO2H
Beilstein 02, II, 186
Fieser 01,1219; 02,433; 03,305; 04,530; 05,695; 06,613; 07,388; 08,503; 09,483; 10,418; 11,557; 12,529; 14,322; 15,338; 16,83; 17,340
Indice di Merck 15, 9847
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ether, acetone, ethanol, benzene,, ccl4, hexane, methanol, xylene and hexane
IUPAC Name trifluoroacetic acid
Peso formulazione 114.02
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Densità 1.5350 g/mL
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Conforms to Reference
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3
Pressione del vapore 107 mbar at 25°C
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0458514 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number139725000,139720250,139720100,139720010,139721000,139720025
Numero di lottoA0465092 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/08/2024 Catalog Number139725000,139720250,139720100,139720010,139721000,139720025
Numero di lottoA0462766 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/05/2024 Catalog Number139725000,139720250,139720100,139720010,139721000,139720025
Numero di lottoA0448760 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/12/2023 Catalog Number139725000,139720250,139720100,139720010,139721000,139720025
Numero di lottoA0458514 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2023 Catalog Number139725000,139720250,139720100,139720010,139721000,139720025
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Trifluoroacetic acid, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >