Learn More
Trifluoroacetic acid, HPLC Grade, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11475440
Trifluoroacetic acid, HPLC Grade, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11475440
500 mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
4 x 100 mL
4 x 500 mL
Codice prodotto. 11475440
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044630.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
The combination of properties like solubility in most of the solvents, volatility, catalytic property and strong acidity with non-oxidizing nature makes it a widely used reagent in an organic synthesis. Trifluoroacetic acid is an important building block in the synthesis of pharmaceuticals, agrochemicals and ceramic compounds. It is a precursor to many fluorinated compounds, and widely used in peptide synthesis and other organic transformations involving deprotection of t-BOC group. It finds use as an ion pairing agent in liquid chromatography, as a solvent in NMR spectroscopy and as a calibrant in mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-05-1
Formula molecolare C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Numero MDL MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctovaVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC Name trifluoroacetic acid
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic Acid
Nota nome Water 0.1%
Punto di fusione -15°C
Punti di ebollizione 72°C to 73°C
Colore Colorless
Intervallo percentuale saggio >99.5%
Numero UN 2699
Beilstein 742035
Informazioni di solubilità Miscible with water,ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride.
Peso formulazione 114.02
Grado HPLC
Densità 1.48 g/cm3 at 20°C
Quantità 500 mL
Odore Pungent
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.284
Sensibilità Hygroscopic
Pressione del vapore 8mm Hg at 20°C
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM17L700 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number044630.AY,044630.AP,044630.AE,044630.5Y
Numero di lottoX30K625 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/11/2024 Catalog Number044630.AY,044630.AP,044630.5Y,044630.AE
Numero di lottoX18K903 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/10/2024 Catalog Number044630.AY,044630.AP,044630.5Y,044630.AE
Numero di lottoW16K902 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/09/2024 Catalog Number044630.AY,044630.AP,044630.5Y,044630.AE
Numero di lottoU23K844 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number044630.AY,044630.AP,044630.5Y,044630.AE
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Trifluoroacetic acid
Titolo del prodotto
Trifluoroacetic acid, HPLC Grade, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals >