Learn More
Trifluoroacetic anhydride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10205150
25 g, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Trifluoroacetic anhydride, 99+%, Acros Organics, Quantity: 500g, Packaging: Glass Bottle, Boiling Point: 39.1 deg.C, Undesignated, Melting Point: -63.5 deg.C, Molecular Weight: 210.03, Percent Purity: 99+%, Assay Percent Range: 99% min. (GC), Beilstein: 02, II, 186, CAS: 407-25-0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 407-25-0
Formula molecolare C4F6O3
Molecular Weight (g/mol) 210.03
Numero MDL MFCD00000416
InChI Key QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
PubChem CID 9845
IUPAC Name (2,2,2-trifluoroacetyl) 2,2,2-trifluoroacetate
SMILES FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic anhydride
Punto di fusione -63.5°C
Densità 1.5100g/mL
Punti di ebollizione 39.1°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CF3CO)2O
Indice di rifrazione 1.3
Quantità 25 g
Beilstein 02, II, 186
Fieser 01,1221; 03,308; 05,701; 06,616; 07,389; 09,484; 12,530; 14,151; 15,14; 01,373
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with polar organic solvents, partically soluble in unpolar hydrocarbons
Peso formulazione 210.03
Pressione del vapore 141mbar at 20°C
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Titolo del prodotto
Trifluoroacetic anhydride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >