Learn More
Trifluoromethanesulfonic acid, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10607532
50 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 mL
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Trifluoromethanesulfonic acid, 99%, CHF3O3S, CAS Number-1493-13-6, hotf, methanesulfonic acid, trifluoro, tfmsa, perfluoromethanesulfonic acid, tfoh, trifluoromethanesulphonic acid, triflic acid, trifluoromethane sulfonic acid, trimsylate, trifluoromethylsulfonic acid, 250mL, 03,IV,34, 162.0 deg.C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1493-13-6
Formula molecolare CHF3O3S
Molecular Weight (g/mol) 150.07
Numero MDL MFCD00007514
InChI Key ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylate
PubChem CID 62406
ChEBI CHEBI:48511
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoromethanesulfonic acid
Punto di fusione -40.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6900g/mL
Punti di ebollizione 162.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3SO3H
Indice di rifrazione 1.3260 to 1.3300
Quantità 50 mL
Beilstein 03,IV,34
Fieser 04,532; 05,701; 06,617; 08,504; 09,531; 14,152; 15,41; 16,357; 17,24
Indice di Merck 15,9842
Gravità specifica 1.69
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many polar organic solvents such as dim,sulfolane,dimethyl sulfoxide,dimethyl sulfone an
IUPAC Name trifluoromethanesulfonic acid
Viscosità 2.87 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 150.07
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Fuming Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoromethanesulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Trifluoromethanesulfonic acid, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >