Learn More
Triisopropyl phosphite, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10188992
500 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116-17-6
Formula molecolare C9H21O3P
Molecular Weight (g/mol) 208.24
InChI Key SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
PubChem CID 8304
IUPAC Name tripropan-2-yl phosphite
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Triisopropyl phosphite
Densità 0.9140g/mL
Punti di ebollizione 94°C to 95°C (66.6 hPa)
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)2CHO]3P
Indice di rifrazione 1.4095 to 1.4115
Quantità 500 g
Beilstein 01,363
Fieser 01,1229; 16,36
Gravità specifica 0.914
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 208.24
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
Titolo del prodotto
Triisopropyl phosphite, 96%, Thermo Scientific Chemicals >