Learn More
Trimethylacetyl chloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Trimethylacetyl chloride is used as a precursor in the preparation of tert-butyl peroxypivalate, guttiferon A derivatives, which is potential for the treatment of malaria. It is used as a raw material in the production of synthetic acidamide medicament and phenol ester medicament. In addition to this, it is used for the synthesis of active pharmaceutical ingredients such as aminobenzylpenicilin, cephalexin, cefazolin, dipivefrin and dipivalyl epinephrine. It is also used in heavy polymerization, N-acylating agent for amines, Schiff bases, pyrrolidinones as well as an O-acylating agent for alcohols, lactones and saccharides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trimethylacetyl chloride is used as a precursor in the preparation of tert-butyl peroxypivalate, guttiferon A derivatives, which is potential for the treatment of malaria. It is used as a raw material in the production of synthetic acidamide medicament and phenol ester medicament. In addition to this, it is used for the synthesis of active pharmaceutical ingredients such as aminobenzylpenicilin, cephalexin, cefazolin, dipivefrin and dipivalyl epinephrine. It is also used in heavy polymerization, N-acylating agent for amines, Schiff bases, pyrrolidinones as well as an O-acylating agent for alcohols, lactones and saccharides.
Solubility
Miscible with acetonitrile.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible withalcohols, oxidizing agents and strong bases.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Trimethylacetyl chloride |
Punto di fusione | -57°C |
Densità | 0.985 |
Punti di ebollizione | 105°C to 106°C |
Punto d'infiammabilità | 8°C (46°F) |
Odore | Pungent |
Indice di rifrazione | 1.412 |
Quantità | 100 mL |
Numero UN | UN2438 |
Beilstein | 385668 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10243085 | Certificato di analisi | 23/08/2022 | A15051.0F,A15051.AE,A15051.AP |
10229623 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A15051.0F,A15051.AE,A15051.AP |
C29S001 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A15051.0F,A15051.AE,A15051.AP |
10145742 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A15051.0F,A15051.AE,A15051.AP |
10135509 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A15051.0F,A15051.AE,A15051.AP |
Sicurezza e movimentazione
- Trimethylacetyl chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Pivaloyl chloride