Learn More
Trimethylacetyl chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10522744
Trimethylacetyl chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10522744
1 kg, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10522744
Marca: Thermo Scientific Acros 140050010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3282-30-2
Formula molecolare C5H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 120.58
Numero MDL MFCD00000709
InChI Key JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pivaloyl chloride, trimethylacetyl chloride, propanoyl chloride, 2,2-dimethyl, pivalyl chloride, pivaloylchloride, 2,2-dimethylpropionyl chloride, pivalic acid chloride, pivalolyl chloride, unii-jq82j0o21t, 2,2-dimethylpropionylchloride
PubChem CID 62493
IUPAC Name 2,2-dimethylpropanoyl chloride
SMILES CC(C)(C)C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylacetyl chloride
Nota nome 99%
Punto di fusione -56.0°C
Colore Colorless to Pink
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 105.0°C
Punto d'infiammabilità 14°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CCOCl
Indice di rifrazione 1.4110 to 1.4130
Quantità 1 kg
Beilstein 02, 320
Fieser 01,1229; 08,404; 11,489
Gravità specifica 0.98
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis., miscible with most common aprotic organic solvents
Viscosità 0.86 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 120.58
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0445409 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/02/2024 Catalog Number140050050,140052500,140050010,140051000
Numero di lottoA0436965 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number140050050,140052500,140050010,140051000
Numero di lottoA0445616 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/09/2022 Catalog Number140050050,140052500,140050010,140051000
Numero di lottoA0444664 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/08/2022 Catalog Number140050050,140052500,140050010,140051000
Numero di lottoA0422560 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/03/2022 Catalog Number140050050,140052500,140050010,140051000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylacetyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Trimethylacetyl chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals >