Learn More
Trimethylsulfonium Iodide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifications
Materiale o nome chimico | Trimethylsulfonium iodide |
Punto di fusione | 215.0°C to 220.0°C |
Colore | White to Yellow |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Argentometry) |
Imballaggio | Plastic bottle |
Formula lineare | (CH3)3SI |
Quantità | 25 g |
Fieser | 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble |
Show More |
Product Suggestions
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 8
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463637 | Certificato di analisi | 20/06/2024 | 14025092,140250250,140251000,140255000 |
A0437046 | Certificato di analisi | 25/08/2023 | 14025092,140250250,140251000,140255000 |
A0451013 | Certificato di analisi | 02/05/2023 | 14025092,140250250,140251000,140255000 |
A0400077 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 140250250,140251000,140255000 |
A0394227 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 140250250,140251000,140255000 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Trimethylsulfonium iodide
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Trimethylsulfonium Iodide, 98%, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction