Learn More
Trimethylsulfonium iodide, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11450483
Trimethylsulfonium iodide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11450483
250 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Codice prodotto. 11450483
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12639.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2181-42-2
Formula molecolare C3H9IS
Molecular Weight (g/mol) 204.069
Numero MDL MFCD00011632
InChI Key VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 75127
IUPAC Name trimethylsulfanium;iodide
SMILES C[S+](C)C.[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylsulfonium iodide
Punto di fusione ∼215°C (sublimation)
Quantità 250 g
Beilstein 3555192
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 204.07
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10241242 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/06/2022 Catalog NumberA12639.30,A12639.0B,A12639.18
Numero di lotto10237693 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA12639.30,A12639.0B,A12639.18
Numero di lotto10188315 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12639.30,A12639.0B,A12639.18
Numero di lotto10173327 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12639.30,A12639.0B,A12639.18
Numero di lotto10186874 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12639.30,A12639.0B,A12639.18
Titolo del prodotto
Trimethylsulfonium iodide, 98%, Thermo Scientific Chemicals >