Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Tripod Clamp
Robust tripod clamp made of stainless steel with a max span option of 40 or 60 mm.
Marca:  Juchheim Laborgeraete™ 04710 18/8
Codice prodotto. 10398421
  • 18.75€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Versatile use in the laboratory
  • With temperature-resistant cork insert on the clamping surfaces
  • Span option: 40 mm or 60 mm
  • Stem diameter: 12 mm
  • Weight: approx. 175 g (60 mm), approx. 150 g (40 mm)
  • 100% Made in Germany
Specifica
Specifica
Stainless Steel (304)
Span of 40 mm