Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Tripod Clamp
Robust tripod clamp made of stainless steel with a max span option of 40 or 60 mm.
18.75€ - 19.45€
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10398421
|
Juchheim Laborgeraete™
04710 18/8 |
Span of 40 mm |
18.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10358471
|
Juchheim Laborgeraete™
04720 18/8 |
Span of 60 mm |
19.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Versatile use in the laboratory
- With temperature-resistant cork insert on the clamping surfaces
- Span option: 40 mm or 60 mm
- Stem diameter: 12 mm
- Weight: approx. 175 g (60 mm), approx. 150 g (40 mm)
- 100% Made in Germany
Specifica
Stainless Steel (304) |