Learn More
Tris(1,10-phenanthroline)iron(II) sulfate, 0.025M aqueous solution, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10465851
Tris(1,10-phenanthroline)iron(II) sulfate, 0.025M aqueous solution, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10465851
100 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10465851
Marca: Thermo Scientific Acros 422251000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14634-91-4
Formula molecolare C36H24FeN6O4S
Molecular Weight (g/mol) 692.53
Numero MDL MFCD00036428
InChI Key CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo ferroin, ferroin indicator solution, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, sulfate 1:1, ferroin sulfate, ferroin solution, 1,10-phenanthroline ferrous sulfate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron sulphate, ferrous 1,10-phenanthroline sulfate, ferroin indicator solution, 25 mmol/l, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, sulfate 1:1
PubChem CID 84567
IUPAC Name iron(2+);1,10-phenanthroline;sulfate
SMILES [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(1, 10-phenanthroline)iron(II) sulfate
Nota nome 0.025M Aqueous Solution
Colore Red
Densità 1.0060g/mL
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.006
Peso formulazione 692.53
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • Tris(1,10-phenanthroline)iron(II) sulfate, 0.025M aqueous solution
Titolo del prodotto
Tris(1,10-phenanthroline)iron(II) sulfate, 0.025M aqueous solution, Thermo Scientific Chemicals >