Learn More
Tris(2-cyanoethyl)phosphine, 94%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11387228
Tris(2-cyanoethyl)phosphine, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11387228
10 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Codice prodotto. 11387228
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030165.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Tris(2-cyanoethyl)phosphine is used to produce 3,3',3″-phosphanetriyl-tri-propionic acid and hydrochloride by heating. It will need reagent conc. aq. HCl with reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4023-53-4
Formula molecolare C9H12N3P
Molecular Weight (g/mol) 193.19
Numero MDL MFCD00013828
InChI Key CHZAMJVESILJGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris 2-cyanoethyl phosphine, 3,3',3-phosphinetriyltripropanenitrile, tris-2-cyanoethyl phosphine, tris-2-cyanoethyl-phosphine, propanenitrile, 3,3',3-phosphinidynetris, acmc-20ajc3, p ch2ch2cn 3, 3-bis 2-cyanoethyl phosphanyl propanenitrile, propanenitrile,3',3-phosphinidynetris, tris 2-cyanoethyl phosphine 10g
PubChem CID 77639
IUPAC Name 3-[bis(2-cyanoethyl)phosphanyl]propanenitrile
SMILES C(CP(CCC#N)CCC#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(2-cyanoethyl)phosphine
Punto di fusione 97°C to 98°C
Punti di ebollizione 235°C (0.9 mmHg)
Quantità 10 g
Numero UN UN3464
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO,and DMF. Insoluble in water.
Peso formulazione 193.19
Percent Purity 94%
Forma fisica Crystalline
Titolo del prodotto
Tris(2-cyanoethyl)phosphine, 94%, Thermo Scientific Chemicals >