compliance-icons compliance-icons
Tris (2-cyanoethyl)phosphine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15274774
50 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4023-53-4
Formula molecolare C9H12N3P
Molecular Weight (g/mol) 193.19
InChI Key CHZAMJVESILJGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris 2-cyanoethyl phosphine, 3,3',3-phosphinetriyltripropanenitrile, tris-2-cyanoethyl phosphine, tris-2-cyanoethyl-phosphine, propanenitrile, 3,3',3-phosphinidynetris, acmc-20ajc3, p ch2ch2cn 3, 3-bis 2-cyanoethyl phosphanyl propanenitrile, propanenitrile,3',3-phosphinidynetris, tris 2-cyanoethyl phosphine 10g
PubChem CID 77639
IUPAC Name 3-[bis(2-cyanoethyl)phosphanyl]propanenitrile
SMILES C(CP(CCC#N)CCC#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Tris (2-cyanoethyl)phosphine
Punto di fusione 97.0°C to 99.0°C
Punti di ebollizione 235.0°C (0.9 mmHg)
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Iodimetry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 193.19
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris (2-cyanoethyl)phosphine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P313-Consultare un medico.
Titolo del prodotto
Tris (2-cyanoethyl)phosphine, 95%, Thermo Scientific Chemicals >