Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7.4 Codice prodotto.: 15463479
Thermo Scientific Chemicals TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7.4
Codice prodotto. 15463479
1 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
4 L
Codice prodotto. 15463479
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60764.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.5 is used as buffers for stabilizing and storing nucleic acids and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.5 is used as buffers for stabilizing and storing nucleic acids and proteins.
Solubility
Soluble in water and organic solvents.
Notes
250mM Tris, 27mM potassium chloride, 1.37M sodium chloride, pH 7.4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-86-1
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
Numero MDL MFCD00132476
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico TRIS-buffered saline
Concentrazione 10X
pH 7.4
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Odore Odorless
Informazioni di solubilità Soluble in water and organic solvents.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP27L500 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/03/2025 Catalog NumberJ60764.K7,J60764.K2,J60764.K3
Numero di lottoM31L525 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog NumberJ60764.K7,J60764.K2,J60764.K3
Numero di lottoY24K501 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog NumberJ60764.K7,J60764.K2,J60764.K3
Numero di lottoY24K500 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog NumberJ60764.K7,J60764.K2,J60764.K3
Numero di lottoW23K508 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog NumberJ60764.K7,J60764.K2,J60764.K3
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7.4 >