Learn More
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10170292
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10170292
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10170292
Marca: Thermo Scientific Acros 318770050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51364-51-3
Formula molecolare C51H42O3Pd2
Molecular Weight (g/mol) 915.73
Numero MDL MFCD00013310
InChI Key CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium
PubChem CID 9811564
IUPAC Name (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one;palladium
SMILES [Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Punto di fusione 152.0°C to 155.0°C
Colore Black to Purple
Analisi elementare 96.0% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, thf, benzene, toluene
Peso formulazione 915.7
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0461306 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/04/2024 Catalog Number318770050,318775000,318770250
Numero di lottoA0455847 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/09/2023 Catalog Number318770050,318775000,318770250
Numero di lottoA0392340 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number318770050,318775000,318770250
Numero di lottoA0399598 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number318770050,318775000,318770250
Numero di lottoA0407392 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number318770050,318775000,318770250
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Titolo del prodotto
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), 97%, Thermo Scientific Chemicals >