Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), cathode buffer, pH 8.3
86.33€ - 159.80€
Specifica
Materiale o nome chimico | TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X) |
---|---|
Forma fisica | Liquid |
Imballaggio | Plastic bottle |
Informazioni di solubilità | It is soluble in water. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15400167
|
Thermo Scientific Chemicals
J60992.AP |
500 mL |
86.33€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15410167
|
Thermo Scientific Chemicals
J60992.K2 |
1 L |
159.80€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Tris Tricine Gel Electrophoresis is routinely used for the separation of small proteins and peptides with a molecular weight of I to 100 kDa. It is used for protein analysis. This type of gel is perfectly suited for the separation and identification of proteins in samples containing only a few different proteins to samples containing complex mixtures (e.g. from cell extracts).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X) | |
Liquid | |
Plastic bottle | |
It is soluble in water. |
Sicurezza e movimentazione
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), cathode buffer, pH 8.3
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]glycine, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Sodium