Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free Codice prodotto.: 10671652
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
Codice prodotto. 10671652
100 mL, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Tipo di imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10671652
Marca: Thermo Scientific Chemicals 327371000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For molecular biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9002-93-1
Formula molecolare C16H26O2
Sinonimo Polyethylene glycol mono [4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] ether
Specifica
Saggio 98%
Materiale o nome chimico Triton™ X-100
Colore Undesignated
Densità 1.0670 g/mL
Quantità 100 mL
Peso formulazione 646.85
Numero MDL MFCD00132505
Punto di fusione 6.0°C
Tipo di imballaggio Glass bottle
InChI Key JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
pH 6 to 8 (5% aq. soln.)
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
IUPAC Name 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 250.38
Purezza 98%, Molecular Biology
Solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in toluene, xylene, trichloroethylene,, ethylene glycol, ethyl ether, ethyl alcohol,, isopropyl alcohol, ethylene dichloride and most, other solvnets., insoluble in kerosene, miniral spirits.
Forma Viscous Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0462098 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/08/2024 Catalog Number327371000,327372500
Numero di lottoA0462952 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/07/2024 Catalog Number327371000,327372500
Numero di lottoA0459998 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/05/2024 Catalog Number327371000,327372500
Numero di lottoA0453732 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/02/2024 Catalog Number327371000,327372500
Numero di lottoA0452294 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number327371000,327372500
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triton X-100
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free >