Learn More
Trolox(R), 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10454155
Trolox(R), 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10454155
1 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10454155
Marca: Thermo Scientific Acros 218940010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53188-07-1
Formula molecolare C14H18O4
Molecular Weight (g/mol) 250.29
Numero MDL MFCD00006846
InChI Key GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo trolox, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, trolox c, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl, +/--6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-, +-, trolox™, trolox tm
PubChem CID 40634
ChEBI CHEBI:82625
IUPAC Name 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydrochromene-2-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C)C2=C(CCC(C)(O2)C(O)=O)C(C)=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Trolox*
Nota nome 97%
Punto di fusione 187.0°C to 194.0°C
Colore Beige to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 18, V,7, 335
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Peso formulazione 250.29
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0469003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number218940050,218940010,218940250
Numero di lottoA0464280 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/07/2024 Catalog Number218940050,218940010,218940250
Numero di lottoA0459690 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/06/2024 Catalog Number218940050,218940010,218940250
Numero di lottoA0441514 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/01/2024 Catalog Number218940050,218940010,218940250
Numero di lottoA0453509 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2023 Catalog Number218940050,218940010,218940250
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trolox
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Trolox(R), 97%, Thermo Scientific Chemicals >