Learn More
Thermo Scientific™ Tryptic Digestion Kits
Improve peptide digest quality and sensitivity of MS detection using thesw Thermo Scientific Digestion Kits for efficient and reproducible preparation of peptide digests.
Marca:  Thermo Scientific™ 89895
Codice prodotto. 10371264
  • 556.00€ / 90 reazioni
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Mass Spectrometer
Upon receipt, store the Pierce Trypsin Protease at -20°C in a nonfrost-free freezer; store other components at 4°C.
Protein Samples, Cell Lysate
Mass Spectrometry
90 Reactions
Digestion and Guanidination Kit
Kit is shipped on gel pack.
Peptide
Protein Digestion
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoSPECS Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/01/2023 Catalog Number89895
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Tryptic Digestion Kits > In-Solution Tryptic Digestion and Guanidination Kit