Learn More
Thermo Scientific™ Tryptone Bile X-Glucuronide (TBX) Medium
Detect and enumerate Escherichia coli in food and animal feed samples with this selective, chromogenic, ready-to-use medium.
Marca:  Thermo Scientific™ PO5109A
29.97 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11974162
  • 31.55€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 24-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Detect and enumerate Escherichia coli in food samples with Thermo Scientific™ Typtone Bile X-Glucuronide (TBX) Medium. TBX Medium builds on the speed, reliability and recovery from frozen samples and detection of poor lactose fermenters offered by the original Tryptone Bile Agar1,2, with the addition of a chromogenic agent, X-glucuronide, which detects glucuronidase activity: an enzyme shown to be highly specific for Escherichia coli3. The released chromophore in TBX Medium is insoluble and accumulates within the cell, making colored target colonies easy to identify
Most Escherichia coli strains can be differentiated from other coliforms by the presence of the enzyme glucuronidase. However, approximately 3 to 4% of Escherichia coli are glucuronidase negative, notably Escherichia coli O157 strains4.
The chromogen in TBX Medium is 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide (X-glucuronide) and is targeted by glucuronidase. Escherichia coli cells are able to absorb this complex intact and intracellular glucuronidase splits the bond between the chromophore and the glucuronide. The released chromophore is colored and builds up within the cells, causing Escherichia coli colonies to be colored blue/green.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ivory, transparent
90mm Monoplate
TBX Medium
17 mL
Flow Wrapped - Single Layer
2° to 12°C, in the dark
Germany
Agar
17g ± 5%
10/Pk.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto6255064 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/04/2025 Catalog NumberPO5109A
Numero di lotto6245983 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/03/2025 Catalog NumberPO5109A
Numero di lotto6242475 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/03/2025 Catalog NumberPO5109A
Numero di lotto6239797 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/02/2025 Catalog NumberPO5109A
Numero di lotto6231260 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/02/2025 Catalog NumberPO5109A
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Tryptone Bile X-Glucuronide (TBX) Medium >