Learn More
Thermo Scientific™ TSB Blood Bank Refrigerators
The TSB Series blood bank refrigerators are built with the security, quality, and environmentally sustainable features you have come to expect from Thermo Scientific.
6100.35€ - 13266.00€
Specifica
Descrizione TSB Series Blood Bank Refrigerator
Gamma di temperatura 2°C to 8°C
Temperatura (punto di regolazione) +4°C
Refrigerante R290
Materiale armadietto Steel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17426202
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TSB140REGBV
EU 140 L
6100.35€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17466202
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TSB1500REGBV
EU 1500 L
13266.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17406212
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TSB250REGBV
EU 250 L
7557.60€
Pezzo
17446212
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TSB400REGBV
EU 400 L
8100.30€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17486212
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TSB700REGBV
EU 700 L
9447.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The Thermo Scientific TSB Series Blood Bank Refrigerators are designed to meet the strict requirements for storage of blood and blood related products in full compliance with 93/42/CE – class IIa regulation.
TSB Series Blood Bank Refrigerators are purpose built to meet the stringent guidelines to meet 93/42/CE class IIa regulation as a medical device for storage of blood and blood related products.
  • Wide range of sizes from 140L undercounter to 1500L double door.
  • Touchscreen digital controller with onboard datalogging
  • Whisper quite operation < 50 dBA
  • Triple pane glass doors.
  • White painted interior and exterior
  • Temperature, door ajar, and power failure (with battery backup) alarms.
  • Low energy consumption with real time energy monitoring
  • Low heat output
  • Rear access port
  • Electronic lock with password protection
Specifica
Specifica
TSB Series Blood Bank Refrigerator
+4°C
Steel
93/42/CEE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE (only if wireless option), 2011/65/UE
1 Rear Access Port
Alarm
230 V/50 Hz
2°C to 8°C
R290
Painted Steel
Touchscreen Control with Password Protection
Adaptive Defrost
Smart-Vue Pro Compatible
50 Hz
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TSB Blood Bank Refrigerators