Learn More
Thermo Scientific™ TSG General Purpose Freezers - Crated
The TSG Series of general purpose freezers are built with the performance, security, and quality features you have come to expect from Thermo Scientific™.
5075.25€ - 7849.05€
Specifica
Descrizione | TSG Series General Purpose Laboratory Freezer |
---|---|
Gamma di temperatura | -12°C to -30°C |
Temperatura (punto di regolazione) | -20°C |
Door Style | Solid |
Materiale armadietto | Steel |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17127748
![]() |
Thermo Scientific™
TSG400FESCV |
400 L | EU |
5075.25€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17147758
![]() |
Thermo Scientific™
TSG700FESCV |
700 L | EU |
6050.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17107738
![]() |
Thermo Scientific™
TSG1500FESCV |
1500 L | EU |
7849.05€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The Thermo Scientific™ TSG Series general purpose laboratory freezers are designed with your needs in mind. The TSG series is ideal for the demanding requirements of daily use in research, clinical, and industrial laboratories storing reagents, media, proteins, and samples used daily in the lab.
TSG Series Freezers are designed with your laboratory in mind, combining the performance, security, and quality required for everyday laboratory applications.
- Wide range of sizes from solid door 400 L to 1500 L double door.
- Whisper quite operation < 50 dBA
- White painted interior and exterior
- Adaptive Defrost
- Temperature, door ajar, and power failure (with battery backup) alarms.
- Low heat output
- Rear access port
- Keyed Lock
- LED interior lighting
- Green hydrocarbon refrigerants
- Remote alarm contacts
Specifica
TSG Series General Purpose Laboratory Freezer | |
-20°C | |
Steel | |
30 kg | |
Yes | |
1 Rear Access Port | |
Adaptive Defrost | |
Alarm | |
230 V | |
R290 |
-12°C to -30°C | |
Solid | |
Painted Steel | |
CE | |
Digital Microprocessor | |
12 Months | |
Crated | |
Smart-Vue Pro Compatible | |
50 Hz |