Learn More
Thermo Scientific™ TSX Series High-Performance Pharmacy Refrigerators
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
The quiet, sustainable choice for medical and pharmacy-grade refrigeration
7507.35€ - 13165.50€
Specifica
Refrigerante R290
Display Microprocessor
Linea di prodotti TSX Series
Sbrinamento Automatic
Opzioni di monitoraggio Alarm, Recorder
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Door Style Tipo di spina Requisiti elettrici Dimensioni interne (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Door Style Tipo di spina Requisiti elettrici Dimensioni interne (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
17388833
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TSX5005PD
Double Glass NEMA 6-15 208-230V, 60Hz 28.5 x 52.5 x 58 in.
13165.50€
Pezzo
15923620
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TSX5005PV
Double Glass CEE 7/7 208-230V, 50Hz 28.5 x 52.5 x 58 in.
11055.00€
Pezzo
16327181
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TSX1205PV
Glass CEE 7/7 208-230V, 50Hz 21.8 x 20.0 x 52.4 in.
7507.35€
Pezzo
16307191
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TSX3005PV
Glass CEE 7/7 208-230V, 50Hz 28.5 x 30.0 x 58.0 in.
9075.15€
Pezzo
15628416
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TSX2305PV
Glass CEE 7/7 208-230V, 50Hz 28.5 x 24 x 58 in.
8341.50€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
R290
TSX Series
Alarm, Recorder
Smart-Vue Compatible
Microprocessor
Automatic
Optional
Documenti
Product Certifications
*Data on file. Based on comparisons between TSX Series and previous generation Thermo Scientific models.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TSX Series High-Performance Pharmacy Refrigerators