Learn More
Buerkle™ Tube Cleaning Brush
The Tube Cleaning Brush is ideal for cleaning zone samplers.
Marca: Buerkle™ 5304-5100
61.85 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from PVC and stainless steel
- Available in a range of lengths
Specifica
Cleaning Brush | |
Used for Cleaning | |
100 cm |
50 mm | |
Zone Sampler | |
PVC, Stainless Steel |