Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, strips of 8, red
Designed for PCR and qPCR applications
Marca:  Thermo Scientific™ AB0264R
126.04 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10215563
  • 277.00€ / pezzi 250
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks
  • Sold without caps
  • Compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks
  • 8 tube strips
  • Colored tubes are ideal for keeping track of samples
  • Sealable using flat and domed cap strips. Ultra-Clear cap options available for use in qPCR assays
  • Applications PCR, qPCR/Real-Time PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Certified DNA/RNase Free
0.2 mL
250 strips
Non-sterile
Standard
250 Strip Tubes
Red
0.25 mL
Thermal Cyclers
Polypropylene
Not Included
8-strip Tube
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Tubes, strips of 8, red > 8-Strip Tube