Learn More
Masterflex™ Tubo per pompe peristaltiche FH15 e FH30
Use this tubing for cell and tissue culture work and pharmaceutical applications. Masterflex™ L/S™ Precision Tubing, PharMed™ BPT resists acids, alkalies, oxidizing agents, and animal and vegetable oils. Tubing is heat-sealable, bondable and formable. Good for light-sensitive samples.
159.00€ - 263.00€
Specifica
Overall Length (English) 25 ft.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Overall Length (English) Diametro (sistema imperiale) interno Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Overall Length (English) Diametro (sistema imperiale) interno Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
11852603
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
06508-13
13 25 ft. 1/16 in. PharMed BPT
159.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11862603
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
06508-14
14 25 ft. 1/16 in. PharMed BPT
204.00€
7.50m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11872603
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
06508-16
16 25 ft. 1/8 in. PharMed BPT
204.00€
7.50m
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11892603
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
06508-17
17 25 ft. 1/4 in. PharMed BPT
257.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11802613
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
06508-18
18 25 ft. 3/8 in. PharMed BPT
263.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11882603
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
06508-25
25 25 ft. 3/16 in. PharMed BPT
210.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use this tubing for cell and tissue culture work and pharmaceutical applications. ™™ Tubing is heat-sealable, bondable, and formable. Also good for light-sensitive samples.
Masterflex™ L/S™ pump tubing is manufactured to extremely close tolerances that match our L/S™ pump heads, ensuring accurate, repeatable flow and long tubing life. Our pump tubing is factory-tested and optically inspected to provide the best performance from your peristaltic pump.
  • Applications: Cell and tissue culture work and pharmaceutical uses. Also good for light-sensitive samples.
  • Characteristics: Nontoxic; nonhemolytic; extremely low permeability; resists acids, alkalies, oxidizing agents, and animal and vegetable oils; heat-sealable, bondable, and formable. Opaque beige.
  • Certifications: FDA compliant and meets USP Class VI and EP requirements. Tubing is manufactured according to GMP.
Specifica
Specifica
25 ft.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Masterflex™ Tubo per pompe peristaltiche FH15 e FH30