Learn More
Tungsten gauze, 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15437435
Tungsten gauze, 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15437435
150 x 150 mm
Click to view available options
Quantità:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Codice prodotto. 15437435
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047167.GT
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-33-7
Formula molecolare W
Molecular Weight (g/mol) 183.84
Numero MDL MFCD00011461
InChI Key WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powderVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC Name tungsten
SMILES [W]
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten gauze
Nota nome 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008 in.) dia. wire
Quantità 150 x 150 mm
Dimensioni maglia 150 Mesh
Forma Wire Cloth
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN28L012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/03/2025 Catalog Number047167.GT,047167.FL
Numero di lottoZ20H009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number047167.GT,047167.FL,047170.06
Numero di lottoR21H022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number047167.GT,047167.FL,047170.06
Numero di lottoT28G022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number047167.GT,047167.FL,047170.06
Numero di lottoP19F045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number047167.GT,047167.FL,047170.06
Titolo del prodotto
Tungsten gauze, 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals >