Learn More
Tungsten(V) ethoxide, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11328958
Tungsten(V) ethoxide, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11328958
10 g
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Codice prodotto. 11328958
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041794.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Intermediate for sol-gel coatings
Tungsten(V) ethoxide is used as an intermediate for sol-gel coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26143-11-3
Formula molecolare C10H25O5W
Molecular Weight (g/mol) 409.15
Numero MDL MFCD00078041
InChI Key SRGJJDPFERQMIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tungsten v ethoxide, pentaethoxywolfram v, tungsten pentaethoxide, acmc-1cbw9, tungsten 5+ pentakis ethoxide
PubChem CID 57357833
IUPAC Name ethanolate;tungsten
SMILES CCO[W](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten(V) ethoxide
Punti di ebollizione 110°C to 115°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula lineare W(OC2H5)5
Quantità 10 g
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in hydrocarbons.
Peso formulazione 409.15
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ16K003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/12/2024 Catalog Number041794.04,041794.09
Numero di lottoX14K008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog Number041794.04,041794.09
Numero di lottoW03K051 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/09/2024 Catalog Number041794.04,041794.09
Numero di lottoU30I002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/09/2022 Catalog Number041794.04,041794.09
Numero di lottoE06X003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/12/2021 Catalog Number041794.04,041794.09
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tungsten(V) ethoxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tungsten(V) ethoxide
Titolo del prodotto
Tungsten(V) ethoxide, Thermo Scientific Chemicals >