Learn More
Tungsten(VI) ethoxide, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11338958
Tungsten(VI) ethoxide, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11338958
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11338958
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041795.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Intermediate for sol-gel coatings
Intermediate for sol-gel coatingsTungsten(VI) ethoxide is used in nano-materials, thin films, display and imaging, optics and glasses. It is also used for x-ray screen phosphors, fireproofing fabrics and in gas sensors. Also, it acts as an intermediate for sol-gel coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62571-53-3
Formula molecolare C12H30O6W
Molecular Weight (g/mol) 454.21
Numero MDL MFCD00156526
InChI Key JHZFYDXXWXXVRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tungsten vi ethoxide, tungsten vi ethoxide w/v in ethanol, acmc-20ajad, wolfram vi hexaethoxide, ethanol, tungsten 6+ salt, tungsten 6+ hexakis ethoxide
PubChem CID 13828235
IUPAC Name ethanolate;tungsten
SMILES CCO[W](OCC)(OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten(VI) ethoxide
Punto di fusione 150°C
Colore White to Brown
Formula lineare W(OC2H5)6
Quantità 1 g
Numero UN UN3181
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in ethyl acetateSoluble in ethyl acetate,hydrocarbons and esters.
Peso formulazione 454.21
Forma fisica Chunks and/or Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM13L007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/01/2025 Catalog Number041795.03,041795.06
Numero di lottoP15I014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number041795.03,041795.06
Numero di lottoS09D048 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number041795.03,041795.06
Numero di lottoE30R050 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number041795.03,041795.06
Numero di lottoC21R045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number041795.03,041795.06
Titolo del prodotto
Tungsten(VI) ethoxide, Thermo Scientific Chemicals >