Learn More
Tungsten(VI) oxide, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11381868
Tungsten(VI) oxide, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11381868
100 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Codice prodotto. 11381868
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011828.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
It is used in tungsten and tungstate manufacturing which are used as X-ray screens and for fire proofing fabrics. It is used as a ceramic pigment. Nanowires of Tungsten (VI) oxide are capable of absorbing a higher percentage of the sun radiation since it absorbs blue light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-35-8
Formula molecolare O3W
Molecular Weight (g/mol) 231.837
Numero MDL MFCD00011466
InChI Key ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
PubChem CID 14811
IUPAC Name trioxotungsten
SMILES O=[W](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten(VI) oxide
Punto di fusione 1473°C
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.8% (metals basis)
Informazioni di solubilità Tungsten (VI) oxide is soluble in hot alkali solutions. Insoluble in water and acids. Slightly soluble in hydrofluoric acid.
Peso formulazione 231.85
Densità 7.16
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN25L010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/02/2025 Catalog Number011828.22,011828.36,011828.A3
Numero di lottoN11L028 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/02/2025 Catalog Number011828.22,011828.36,011828.A3
Numero di lottoZ20K070 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/12/2024 Catalog Number011828.22,011828.36,011828.A3
Numero di lottoX03K038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number011828.22,011828.36,011828.A3
Numero di lottoR29K045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number011828.22,011828.36,011828.A3
Titolo del prodotto
Tungsten(VI) oxide, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >