Learn More
Tungsten(VI) oxide, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
It is used in tungsten and tungstate manufacturing which are used as X-ray screens and for fire proofing fabrics. It is used as a ceramic pigment. Nanowires of Tungsten (VI) oxide are capable of absorbing a higher percentage of the sun radiation since it absorbs blue light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tungsten(VI) oxide |
Punto di fusione | 1473°C |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.8% (metals basis) |
Informazioni di solubilità | Tungsten (VI) oxide is soluble in hot alkali solutions. Insoluble in water and acids. Slightly soluble in hydrofluoric acid. |
Peso formulazione | 231.85 |
Densità | 7.16 g/mL |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
N25L010 | Certificato di analisi | 27/02/2025 | 011828.22,011828.36,011828.A3 |
N11L028 | Certificato di analisi | 13/02/2025 | 011828.22,011828.36,011828.A3 |
Z20K070 | Certificato di analisi | 26/12/2024 | 011828.22,011828.36,011828.A3 |
X03K038 | Certificato di analisi | 15/10/2024 | 011828.22,011828.36,011828.A3 |
R29K045 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | 011828.22,011828.36,011828.A3 |