Learn More
Tungsten wire, 0.025mm (0.001in) dia, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tungsten |
Colore | Silver to Gray |
Aspetto | Silver Gray |
Densità | 19.3g/cm3 |
Intervallo percentuale saggio | 99.95% (Metals basis) |
Quantità | 100 m |
Forma | Wire |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
N25L003 | Certificato di analisi | 27/02/2025 | 010405.H4,010405.H9 |
N26K009 | Certificato di analisi | 19/03/2024 | 010405.H4,010405.H9 |
N26K010 | Certificato di analisi | 19/03/2024 | 010405.H4,010405.H9 |
N16J043 | Certificato di analisi | 09/05/2023 | 010405.H4,010405.H9 |
G29Z004 | Certificato di analisi | 12/11/2021 | 010405.H4,010405.H9 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%