Learn More
Tungsten wire, gold plated, 0.05mm (0.002in) dia, W 99.95% (metals basis), Au 99.99%, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041039.G5
300.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Tungsten wire, gold plated | |
(metals basis) | |
5 m | |
Au 99.99% | |
Wire |
0.05mm (0.002 in.) dia. | |
MFCD00011461 | |
99.95% | |
≈0.02g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
H11K21 | Certificato di analisi | 24/11/2021 | 041039.G6,041039.G5,041039.G1 |