Learn More
Thermo Scientific™ TurboFect in vivo Transfection Reagent
Get efficient in vitro delivery of plasmid DNA to cultured cells with low cytotoxicity.
Marca:  Thermo Scientific™ R0541
Codice prodotto. 15391516
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
TurboFect Transfection Reagent is recommended for efficient transfection of plasmid DNA. Distinct from lipid-based formulas, TurboFect is a sterile solution of a proprietary cationic polymer in water. The polymer forms positively-charged complexes with DNA that are both compact and stable. These complexes protect DNA from degradation and facilitate efficient plasmid delivery into eukaryotic cells.
Highlights
  • High transfection efficiency of plasmid DNA into a wide variety of cell types
    • Adherent and suspension cells
    • Differentiated and undifferentiated cells
  • Excellent transfection efficiency in the presence or absence of serum 
  • Ready-to-use reagent - no need to reconstitute, dilute, or manipulate
  • Simple protocol
Review our experimental considerations to improve your plasmid transfection results.
Review our experimental considerations to improve your plasmid transfection results.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Animal Origin-Free, Chemically Defined
6-well Plate, 12-well Plate, 24-well Plate, 48-well Plate, 96-well Plate, Flasks
Chemical Transfection
TurboFect
120 μL
Cells in Vivo
Plasmid DNA
Transfection
Transfection Reagent
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto01267939 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/05/2022 Catalog NumberR0541
Numero di lotto01255797 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/04/2022 Catalog NumberR0541
Numero di lotto01255799 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/04/2022 Catalog NumberR0541
Numero di lotto01241432 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/03/2022 Catalog NumberR0541
Numero di lotto01241434 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/03/2022 Catalog NumberR0541
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TurboFect in vivo Transfection Reagent > 120μL (for 20 transfections using 50μg DNA)