Learn More
UVP TW-26 Transilluminator
Back-lit, white light transilluminator with uniform light diffusion. UVP Ultra Violet Product™ TW-26 Transilluminator can be used to examine autoradiographs, X-ray film, and microtiter plates.
Marca:  UVP 95-0208-02
Codice prodotto. 12621732
  • 1205.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Plexiglass and glass surfaces are double-safety sealed into the unit for durability, providing a scratch- and chemical-resistant work area
  • Uniform light diffusion
  • Two-year warranty
Specifica
Specifica
108 mm
8 w
241 x 337 x 108mm
210 x 260 mm
230 V
Single
White
White Light Transilluminator
210 x 260 mm
230 V 50 Hz
TW-26
50 Hz
580/630 nm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
UVP TW-26 Transilluminator > Lighting type: White light