Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 washing buffer, 0.5% in PBS (10X)
59.90€ - 160.80€
Specifica
Product Type | Blocking Buffer |
---|---|
Forma | Liquid |
Concentrazione | 0.5% in PBS (10X) |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15443099
|
Thermo Scientific Chemicals
J60304.K2 |
1 L |
87.84€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15453099
|
Thermo Scientific Chemicals
J60304.K3 |
2 L |
160.80€
2L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15433099
|
Thermo Scientific Chemicals
J60304.AP |
500 mL |
59.90€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Tween 20 blocking buffer solution is used as a washing agent in immunoassays, such as Western blots and ELISAs. It helps to prevent non-specific antibody binding. The buffer is used for washes between each immunoreactions, to remove unbound immunologicals, and eventually for incubation solutions of immunoreagents (labeled antibodies) to reduce unspecific background.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Blocking Buffer | |
Liquid | |
0.5% in PBS (10X) |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Ambient temperatures