Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 washing buffer, 1% in PBS (10X)
66.03€ - 154.77€
Specifica
Product Type | Buffer |
---|---|
Forma | Viscous Liquid |
Concentrazione | 1% in PBS (10X) |
Content And Storage | Keep cold |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15435579
|
Thermo Scientific Chemicals
J63314.K2 |
1 L |
88.24€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15425579
|
Thermo Scientific Chemicals
J63314.AP |
500 mL |
66.03€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15445579
|
Thermo Scientific Chemicals
J63314.K3 |
2 L |
154.77€
2L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Tween-20 is a non-ionic surfactant that is useful for solubilizing membrane proteins during isolation. Tween-20 is also added to buffers for immunohistochemistry. Tween-20 may also help to prevent non-specific antibody binding and function as a blocking agent in immunoblotting assays. It has been used in preextraction of membranes to remove peripheral proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Buffer | |
Viscous Liquid | |
1% in PBS (10X) | |
Keep cold |