Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased
Scoprite le nuove piastre per PCR BioBased, realizzate con polimeri a base biologica (approccio basato sul bilancio di massa). Queste piastre consentono di ridurre in modo significativo l'impronta di carbonio legata ai materiali di consumo, pur mantenendo le stesse prestazioni tecniche.
Marca: Eppendorf™ 0030129849
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Riduzione dell'impronta di carbonio legata ai materiali di consumo in laboratorio
- Numero di lotto e data di scadenza incisi al laser su ogni singola piastra per migliorare la tracciabilità nei processi di laboratorio
- Esclusiva griglia di guida ottica incisa al laser e matrice OptiTrack per un rapido orientamento durante il pipettaggio manuale
- Design monopezzo: combinazione di struttura in policarbonato e pozzetti in polipropilene per prestazioni ottimali
- I pozzetti in polipropilene a parete estremamente sottile garantiscono un trasferimento ottimale del calore al campione
- Struttura in policarbonato eccezionalmente solida, resistente alla torsione e al calore: Non si deforma, non si piega e non si rompe durante l'incubazione a caldo o la centrifugazione.
- I bordi rialzati dei pozzetti garantiscono un'efficace sigillatura e riducono il rischio di contaminazione incrociata.
- Testato in lotto e certificato privo di DNA, DNAasi, RNasi e inibitori della PCR (PCR clean)
- Disponibile con codice a barre (su richiesta)
Specifica
Custom Barcoding Available | |
8 x 12 | |
Clear | |
Skirted | |
150 μL | |
Non-sterile | |
Conical Bottom (V-well) | |
PCR Ready |
SBS Standard | |
Eppendorf | |
BioBased PCR Plates | |
Polypropylene, Polycarbonate | |
96 | |
Non-treated | |
25 Pk. |