Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Scoprite le nuove piastre per PCR BioBased, realizzate con polimeri a base biologica (approccio basato sul bilancio di massa). Queste piastre consentono di ridurre in modo significativo l'impronta di carbonio legata ai materiali di consumo, pur mantenendo le stesse prestazioni tecniche.
154.00€ - 285.00€
Specifica
Codice a barre Custom Barcoding Available
Product Line Eppendorf
Materiale Polypropylene, Polycarbonate
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Colore Skirt Style Product Type No. of Wells Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Skirt Style Product Type No. of Wells Prezzo Quantità e disponibilità  
17882588
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030129857
Green Skirted BioBased PCR Plates 96
154.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17802598
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030129849
Clear Skirted BioBased PCR Plates 96
154.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
18098794
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030531043
Colorless Semi-skirted BioBased PCR Plates 96
154.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
18078794
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030531060
Colorless Semi-skirted BioBased LoBind PCR Plates 96
185.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
18018804
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030531086
Colorless Skirted BioBased LoBind PCR Plates 96
185.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
18088794
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030531051
Colorless Skirted BioBased PCR Plates 384
227.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
18008804
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030531078
Colorless Skirted BioBased LoBind PCR Plates 384
285.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Riduzione dell'impronta di carbonio legata ai materiali di consumo in laboratorio
  • Numero di lotto e data di scadenza incisi al laser su ogni singola piastra per migliorare la tracciabilità nei processi di laboratorio
  • Esclusiva griglia di guida ottica incisa al laser e matrice OptiTrack per un rapido orientamento durante il pipettaggio manuale
  • Design monopezzo: combinazione di struttura in policarbonato e pozzetti in polipropilene per prestazioni ottimali
  • I pozzetti in polipropilene a parete estremamente sottile garantiscono un trasferimento ottimale del calore al campione
  • Struttura in policarbonato eccezionalmente solida, resistente alla torsione e al calore: Non si deforma, non si piega e non si rompe durante l'incubazione a caldo o la centrifugazione.
  • I bordi rialzati dei pozzetti garantiscono un'efficace sigillatura e riducono il rischio di contaminazione incrociata.
  • Testato in lotto e certificato privo di DNA, DNAasi, RNasi e inibitori della PCR (PCR clean)
  • Disponibile con codice a barre (su richiesta)
Specifica
Specifica
Custom Barcoding Available
Polypropylene, Polycarbonate
Conical Bottom (V-well)
Eppendorf
Non-sterile
25 Pk.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased