Learn More
LABPLAS Twirl'Em Sample Bags
Twirl'em sample bags are safe, flexible, contaminant-free and easy to use.
Marca:  LABPLAS EPR-7012-FS
Codice prodotto. 17970295
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Twirl'Em sampling bags
  • Safety tabs
  • Clear, with writing area for easy labeling
  • Closure with 1 round wire and 1 flat wire
  • Available in various sizes
Specifica
Specifica
Sample Bag
Clear with White Block
Sterile
Yes
178 x 305 mm
178 mm
305 mm
Not Autoclavable
Single-use
76.2 μm
3 mil.
7 in.
12 in.