Learn More
LABPLAS Twirl'Em Sample Bags
Twirl'em sample bags are safe, flexible, contaminant-free and easy to use.
356.67€ - 1015.00€
Specifica
Product Type | Sample Bag |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Colore | Clear with White Block |
Monouso | Single-use |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17950215
|
LABPLAS
EFR-1015S-FS |
254 x 381 mm |
1015.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17970295
|
LABPLAS
EPR-7012-FS |
178 x 305 mm | N/A | ||||||
Descrizione
- Twirl'Em sampling bags
- Safety tabs
- Clear, with writing area for easy labeling
- Closure with 1 round wire and 1 flat wire
- Available in various sizes
Specifica
Sample Bag | |
Clear with White Block | |
Sterile |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Yes |