Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Two-Neck Round-Bottom Flasks, Side Neck Angled
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03211149
Codice prodotto. 10752682
  • 53.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Distillation flasks acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard
  • With NS
  • With angled side neck (20°)
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
250 mL
Duran Glass
Side Neck NS 14/23
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Two-Neck Round-Bottom Flasks, Side Neck Angled > 250 mL