Learn More
Thermo Scientific™ Rotore a cestello oscillante TX-1000 4 x 1000 ml, coperchi di biocontenimento ClickSeal TX-1000
Il rotore TX-1000 consente di centrifugare 4 l con l'ingombro di una tradizionale centrifuga da 3 l.
Brand: Thermo Scientific™ 75007309
Description
Il rotore Thermo Scientific™ TX-1000 elabora 4 l con l'ingombro di una tradizionale centrifuga per usi generici da 3 l. La resa elevata che consente l'elaborazione di un numero maggiore di provette con un numero di cicli inferiore consente di risparmiare tempo, riducendo consumi energetici e usura. Il rotore è dotato di finitura Thermo Scientific™ Slide Coat™ , un rivestimento con un lubrificante avanzato resistente alla corrosione. Il cestello grande a doppia funzione accetta adattatori per provette o micropiastre.
Risparmio di tempo — non è necessario cambiare i cestelli; risparmio di spazio — non è necessario riporre cestelli supplementari; risparmio di denaro — non è necessario acquistare altri cestelli.
Le caratteristiche principali includono:- Centrifugazione di un massimo di 40 provette a fondo conico da 50 ml, 196 provette da prelievo ematico o 24 micropiastre
- Le capacità elevate consentono di elaborare un maggior numero di provette con meno cicli, risparmiando tempo e riducendo usura ed energia
- La finitura Slide Coat è costituita da un lubrificante avanzato e un rivestimento resistente alla corrosione
- Il cestello grande a doppia funzione accetta adattatori per provette o micropiastre
colture cellulari, separazione di sangue, analisi di fluidi corporei, microbiologia, proteomica, genomica e biologia molecolare
Informazioni per gli ordini:
cestelli, coperchi e supporti per micropiastre sono venduti separatamente; per completare l'insieme, ordinare il corpo rotore (75-003-607) e i componenti. Per gli o-ring di ricambio per i coperchi (set di 4) ordinare 75-003-610. Gli adattatori per provette sono disponibili anche separatamente. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio riferimento commerciale di zona.
Garanzia:
Cinque anni su componenti e manodopera
Specifications
Bucket Lid | |
Centrifughe Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF, Sorvall ST 40, Heraeus™ Multifuge™ X3/X3F, Heraeus™ Megafuge™ 40 e SL 40/40F | |
Coperchi di biocontenimento ClickSeal per rotore TX-1000 (set di 4) | |
Certificazione di biocontenimento dell'autorità sanitaria inglese, Porton Down, U.K. |
Special Offers
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.