Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 mL Swinging Bucket Rotor
Il rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml consente di aumentare la produttività del laboratorio con la massima flessibilità e una velocità di 4700gir/min.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003610
115.40 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11874451
  • 147.74€ / pezzi 4
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Il rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml consente di aumentare la produttività del laboratorio con la massima flessibilità e una velocità di 4700gir/min.
Ordering Information:
Buckets, lids and microplate carriers are sold separately; order Rotor Body (75-003-607) and components to complete assembly. For replacement O-rings for lids (set of four) order 75-003-610. Tube adapters are also available separately. Contact your sales representative for information.
Includes:
Rotor manual
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R, and Thermo Scientific SL40/40R
Recommended for:
Cell culture, blood separation, body fluids processing, microbiology, proteomics, genomics and molecular biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
O-ring
Centrifughe Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF, Sorvall ST 40, ™ Multifuge™ X3/X3F, ™ Megafuge™ 40 e SL 40/40F
Yes
Not Applicable
Certificazione di biocontenimento di CAMR, HPA, Porton Down, U.K.
Not Autoclavable
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific General purpose centrifuges Certified biocontainment with ClickSeal lids
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific General purpose centrifuges Certified biocontainment with ClickSeal lids
      SDS
      Documenti
      Documenti
      Manuals
      Titolo del prodotto
      Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 mL Swinging Bucket Rotor > Replacement O-rings for Lids (in round buckets)